Learn More
Invitrogen™ ™ Kit de eliminación/tinción de cultivo celular CytoVista 3D.
El kit de aclarado/tinción de cultivos celulares 3D CytoVista™ elimina las células cultivadas 3D etiquetadas con fluorescencia, como los organoides y los esferoides.
Marca:  Invitrogen™ V11325
434.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15961322
  • 572.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El proceso de aclarado permite obtener imágenes fluorescentes 3D nítidas y brillantes para profundidades de hasta 1000 µm. El kit incluye reactivo de aclarado de cultivos celulares 3D CytoVista™, tampón de penetración, tampón de lavado, tampón de bloqueo y tampón de dilución de anticuerpos.
Las características de la familia CytoVista™ de reactivos de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D incluyen:
• Aclarado rápido del tejido marcado con fluorescencia para la obtención de imágenes 3D
• Reducción, expansión u otros cambios morfológicos mínimos en el tejido
• El flujo de trabajo sencillo no requiere ningún instrumento o equipo especial y se adapta fácilmente a la IHC
• Compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidos los colorantes y las proteínas fluorescentes
El flujo de trabajo de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D CytoVista™ aclara tejidos o células 3D cultivadas con cambios mínimos en la morfología o la sensibilidad de detección con casi cualquier fluoróforo. Con un protocolo fácil de usar, todo el cerebro del ratón (sección de 8 mm) se puede aclarar en 24 horas, o una sección de 1 mm en 2 horas, sin el uso de ningún instrumento o equipo especial.
El flujo de trabajo de aclarado CytoVista™ es compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidas las proteínas fluorescentes que se detectan con instrumentos de adquisición de imágenes de fluorescencia frecuentes, como microscopios de campo ancho, analizadores de alto contenido, microscopios confocales y microscopios de hoja luminosa. Para los usuarios que lo utilizan por primera vez, recomendamos el kit de aclarado/tinción de tejidos CytoVista™ (n.º de cat. V11324) o el kit de aclarado/tinción de cultivos celulares 3D CytoVista™ (n.º de cat. V11325). Estos kits contienen todos los reactivos necesarios para la limpieza y la tinción IHC.
La tecnología de aclarado CytoVista™ aclara el tejido suficientemente para la obtención de imágenes fluorescentes 3D, pero, a diferencia de otras técnicas de aclarado, no cambia significativamente la morfología del tejido. Se han observado cambios morfológicos mínimos, como la reducción y la contracción. Para muestras valiosas, se puede invertir el aclarado y el tejido se puede procesar para estudios de histología, como la tinción de H&E.
Para los tejidos que son más fáciles de aclarar, como el cerebro, los pulmones, el intestino, la piel y los tejidos de menos de 250 µm de grosor, es suficiente el tratamiento con el reactivo de aclarado de tejidos CytoVista™ para la obtención de imágenes en 3D. Sin embargo, los tejidos de más de 250 µm de grosor o que son difíciles de aclarar como el riñón, el hígado, el corazón y la placenta requerirán un tratamiento inicial con el reactivo de aclarado de tejido CytoVista™ seguido del tratamiento con el potenciador de aclarado de tejidos CytoVista™.
El reactivo de aclarado de cultivos celulares 3D CytoVista™ se recomienda para esferoides u organoides de hasta 1 mm de grosor.
Para tejidos duros como hueso, cartílago y tejido conectivo, no se recomienda el reactivo de aclarado de tejidos CytoVista™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de aclarado/tinción de cultivos celulares en 3D
Reactivo de preparación de tejidos y células
1 kit
CytoVista™
  • Kit de eliminación/tinción de cultivos celulares CytoVista 3D, almacenar a temperatura ambiente
  • Tampón de penetración de anticuerpos CytoVista, 30 ml, almacenar a entre 2 °C y 8 °C
  • Tampón de lavado CytoVista 10X, 70 ml, almacenar de 2 °C a 8 °C
  • Tampón de bloqueo CytoVista, 30 ml, almacenar a entre 2 °C y 8 °C
  • Tampón de dilución de anticuerpos CytoVista, 30 ml, almacenar a entre 2 °C y 8 °C
    Debido a las variaciones en las temperaturas de transporte, el contenido se puede enviar en varios recipientes.
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo