Learn More
Clorhidrato de éster etílico D-(-)-2-fenilglicina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride is used in pharmaceutical intermediates, in the combination of dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico de D-(-)-2-fenilglicina se utiliza en intermediarios del sector farmacéutico, en la combinación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guárdese lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
El clorhidrato de éster etílico de D-(-)-2-fenilglicina se utiliza en intermediarios del sector farmacéutico, en la combinación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guárdese lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | ∽190°C (decomposition) |
Beilstein | 5775455 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.68 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Cantidad | 10 g |
Rotación óptica | −94° (c=1 in Water) |