Learn More
Ácido D-(+)-3-fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447467
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15447467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35096.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7326-19-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
D-(+)-3-Phenyllactic acid is a chiral building block that is used in preparation of statine. Starting material in preparation of the hypoglycemic agent enlitazone and of (15)N-labeled phenylalanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D-(+)-3-fenilacético es un compuesto quiral básico que se utiliza en la preparación de la estatina. También es el material de partida que se emplea en la preparación del agente hipoglicémico enlitazona y de la fenilalanina (15)N-marcada.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7326-19-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00078062
Clave InChI VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, d-+-phenyllactic acid, d-+-3-phenyllactic acid, r-phenyllactate, r-+-3-phenyllactic acid, 3-phenyl-d-lactic acid, r-3-phenyllactic acid, r-, a-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 643327
ChEBI CHEBI:32978
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES O[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-3-Phenyllactic acid
Punto de fusión 122°C to 127°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +22° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%