Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips [Puntas desechables para investigación automatizada])
Las puntas D.A.R.T.'S (Disposable Automation Research Tips) se han diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en pipeteo automatizado
272.00€ - 465.00€
Especificaciones
Estilo de punta | Automatización |
---|---|
Desechables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ Versette™, Thermo Scientific™ Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT |
Línea de productos | D.A.R.T.STM |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11996716
![]() |
Thermo Scientific™
5516-11 |
300 μl | No estéril |
272.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10660404
![]() |
Thermo Scientific™
5518-11 |
300 μl | Estéril |
465.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10121343
![]() |
Thermo Scientific™
5506-11 |
30 μl | No estéril |
385.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
A diferencia de las puntas de automatización convencionales, las puntas D.A.R.T. se suministran en cargadores rígidos desechables que quedan sellados sobre los cabezales de pipeteo contra una almohadilla de silicona. De este modo se forma un sello definitivo que minimiza las variaciones de altura entre puntas y elimina la interacción estática, lo que permite a su vez una dispensación uniforme en el fondo de los pocillos de microplacas.
- Compatibles con los sistemas Matrix Hydra DT y Matrix PlateMate 2x3, así como con PlateMate Plus
- El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
- Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
- Diámetro interior del orificio de la punta pequeño que permite la dispensación de gotas muy pequeñas para ofrecer más exactitud y precisión.
- Disponibles en formato estéril, estéril con filtro, calibre ancho y longitud extendida, una amplia oferta para elegir la punta adecuada a cada aplicación.
- Las puntas se someten a inspecciones rigurosas para verificar su correcta formación y rectitud y garantizar la ausencia de defectos.
- Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación uniforme de volúmenes bajos.
- El conjunto entero se retira y reinstala sin dificultad, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación.
Especificaciones
Automatización | |
Sí | |
Thermo Scientific™ Versette™, Thermo Scientific™ Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT | |
D.A.R.T.STM |