Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips [Puntas desechables para investigación automatizada])
GREENER_CHOICE
Consiga las máximas prestaciones en pipeteo automatizado con estas puntas; calidad superior con la flexibilidad de elegir puntas para cualquier aplicación.
Marca:  Thermo Scientific™ 5316
1811.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10355073
  • 2000.00€ / paquete de 7680
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Realice el pipeteo de forma más eficaz con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, para su uso con pipeteadores Matrix SerialMate™. A diferencia de las puntas de automatización convencionales, las puntas D.A.R.T.™ se suministran en cargadores rígidos desechables y quedan selladas sobre los cabezales de pipeteo al presionarlas contra una almohadilla de silicona. Este cierre definitivo minimiza el desplazamiento de volumen, garantiza la rectitud de las puntas y permite una dispensación uniforme para acceder mejor a los pocillos. Hay un pequeño orificio interno que permite la formación de gotas pequeñas para ofrecer una exactitud y precisión óptimas.
Características:
  • El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
  • Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
  • El pequeño orificio de la punta interna permite una mejor formación de gotas pequeñas
  • Hay disponibles opciones de puntas estériles, con filtrado estéril, de calibre amplio y de mayor longitud
  • Las puntas se examinan cuidadosamente para verificar su correcta formación y rectitud
  • Diseño de cara única que garantiza la uniformidad de altura entre puntas y facilita una dispensación precisa de volúmenes bajos
  • El conjunto entero se retira y reinstala sin dificultad, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación
Incluye: 20 cargadores por caja
Compatible con: sistemas Epredia™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 y PlateMate™ Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
30 μL
No estéril
20 Magazines/Case
Sin filtro
Puntas 20 x 384
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips [Puntas desechables para investigación automatizada]) > Tapa a presión; polipropileno opaco; 480 ml; 350/caja.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.