Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-Tocoferol, + 97 %
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-α-Tocopherol |
Nombre de nota | 99% |
CAS | 59-02-9 |
Punto de fusión | 2.5°C to 3.5°C |
Densidad | 0.9500g/mL |
Punto de ebullición | 200°C to 220°C (0.1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- D-a-Tocopherol