Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido D-aspártico, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
D-Aspartic acid modulates melatonin synthesis in the pineal gland.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D-aspártico modula la síntesis de la melatonina en la glándula pineal.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, soluble en hidróxido de amonio 1N (100 mg/ml) y HCl disuelto. Insoluble en éter y alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido D-aspártico modula la síntesis de la melatonina en la glándula pineal.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, soluble en hidróxido de amonio 1N (100 mg/ml) y HCl disuelto. Insoluble en éter y alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Aspartic acid |
Punto de fusión | >300°C (decomposition) |
Beilstein | 1723529 |
Índice Merck | 14,840 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water,Soluble in 1N ammonium hydroxide (100mg/ml),and dilute HCl. Insoluble in ether,and alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.1 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Densidad | 1.66 |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | −25° (c=1 in 1N HCl) |