Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotina, 98+ %
Código de producto. 10053120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 GR
500 miligramos
Código de producto. 10053120
Marca: Thermo Scientific Chemicals 230095000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-85-5
Fórmula molecular C10H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 244.31
Número MDL MFCD00005541
Clave InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nombre IUPAC ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Biotin
Punto de fusión 231.0°C to 233.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15,1236
Rotación específica + 89.00
Información de solubilidad Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.31
Porcentaje de pureza 98%