Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pantotenato de D-calcio, 98 % Código de producto.: 10358270
Thermo Scientific Chemicals Pantotenato de D-calcio, 98 %
Código de producto. 10358270
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10358270
Marca: Thermo Scientific Chemicals 243300050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-08-6
Fórmula molecular C18H32CaN2O10
Peso molecular (g/mol) 476.54
Número MDL MFCD00002766
Clave InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Sinónimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
Nombre IUPAC calcio;ácido 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoico
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Calcium pantothenate
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 8.2 to 8.6% (Ca) On dried substance (Complexometry)
Pérdida por secado 5.0% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Rotación específica + 25
Índice Merck 15, 7118
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerine,very slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,chloroform
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465138 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number243300050,243305000,243301000
Número de loteA0458614 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/12/2023 Catalog Number243300050,243305000,243301000
Número de loteA0450192 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2023 Catalog Number243300050,243305000,243301000
Número de loteA0441346 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/04/2022 Catalog Number243300050,243305000,243301000
Número de loteA0437290 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2021 Catalog Number243300050,243305000,243301000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Pantotenato de D-calcio, 98 % >