Learn More
D-CPP-ene, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Potent and competitive NMDA antagonist (Ki = 40 nM). Centrally active following systemic administration.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-CPP-ene |
CAS | 117414-74-1 |
Fórmula molecular | C8H15N2O5P |
Cantidad | 10 mg |
Sinónimo | midafotel, d-cpp-ene, unii-7lyu6zf84g, sdz-eaa 494, 7lyu6zf84g, sdz-eaa-494, --r-4-e-3-phosphonoallyl-2-piperazinecarboxylic acid, midafotel inn, d-cppene, d-4-2e-3-phosphono-2-propenyl-2-piperazinecarboxylic acid |
Clave InChI | VZXMZMJSGLFKQI-ABVWVHJUSA-N |
SMILES | C1CN(CC(N1)C(=O)O)CC=CP(=O)(O)O |
Nombre IUPAC | (2R)-4-[(E)-3-phosphonoprop-2-enyl]piperazine-2-carboxylic acid |
Peso molecular (g/mol) | 250.191 |
PubChem CID | 6435801 |