Learn More
Thermo Scientific Chemicals Octrahidrato de sal trisódico D-fructosa 1,6-bisfosfato, 98 %
Código de producto. 15400537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
15400537 10 g 10 g
15410537 25 g 25 g
15420537 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15400537
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66256.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81028-91-3 | C6H26Na3O20P2 | 549.17 g/mol
D-Fructose-1,6-bisphosphate (FBP), a common metabolic sugar, is the precursor of glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate in the glycolytic pathway. It is an allosteric activator of enzymes such as pyruvate kinase and a substrate used to identify and characterize enzymes such as fructose-1,6-bisphosphate aldolase(s) and fructose-1, 6-bisphosphatase(s). FBP is studied as a neuroprotective agent in brain injury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-fructosa-1,6-bisfosfato (FBP), un azúcar metabólico común, es el precursor del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato en la vía glicolítica. Es un activador alostérico de enzimas como la piruvato quinasa y un sustrato que se utiliza para identificar y caracterizar enzimas como la fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa(s) y la fructosa-1, 6-bisfosfatasa(s). La FBP se estudia como un agente neuroprotector en lesiones cerebrales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado del agua o la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81028-91-3
Fórmula molecular C6H26Na3O20P2
Peso molecular (g/mol) 549.17
Número MDL MFCD00149340,MFCD00135870,MFCD00068321
Clave InChI DBTJWGHAMYSWQR-OLMHPWOBSA-J
Sinónimo FDP-Na3H
Nombre IUPAC fosfato trisodio octahidrato [(3S,4S,5R)-2,3,4-trihidroxi-5-[(fosfonatooxi)metil]oxolan-2-il]metilo
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 3837985
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo