Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de D-fructosa-6-fosfato, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Descripción
D-Fructose-6-phosphate disodium salt is a sugar intermediate of the glycolytic pathway that may be used to help identify, differentiate and characterize enzymes such as phosphofructokinase(s), pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase(s), D-fructose-6-phosphate aldolase(s), glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase(s) and glucosamine-6P synthase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de D-fructosa-6-fosfato es un azúcar intermedio de la vía glucolítica que puede usarse para ayudar a identificar, diferenciar y caracterizar enzimas como fosfofuctoquinasa(s), fructosa-6-fosfato 1-fosfotransferasa(s) dependiente de pirofosfato, D-fructosa-6-fosfato aldolasa(s), glutamina: fructosa-6-fosfato amidotransferasa(s) y glucosamina-6P sintasa(s).
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Almacenar a –20 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
La sal disódica de D-fructosa-6-fosfato es un azúcar intermedio de la vía glucolítica que puede usarse para ayudar a identificar, diferenciar y caracterizar enzimas como fosfofuctoquinasa(s), fructosa-6-fosfato 1-fosfotransferasa(s) dependiente de pirofosfato, D-fructosa-6-fosfato aldolasa(s), glutamina: fructosa-6-fosfato amidotransferasa(s) y glucosamina-6P sintasa(s).
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Almacenar a –20 °C. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Fructose-6-phosphate disodium salt |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water (100mg/ml). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- D-Fructose-6-phosphate disodium salt
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: D-Fructose-6-phosphate disodium salt