Learn More
D(-)-Fructosa, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
16.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Descripción
D(-)-Fructosa, certificado AR de análisis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de fusión | 103°C |
Color | Blanco |
pH | 5 to 7 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16g/mol |
Forma física | Sólido |