Learn More
D(-)-Fructosa, especificada según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(-)-Fructose |
Punto de fusión | 103.0°C to 105.0°C |
Residuos de ignición | 0.5% max |
Cantidad | 5 kg |
Índice Merck | 15,4302 |
Rotación específica | − 92.25 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- D(-)-Fructose
RUO – Research Use Only
Título del producto
D(-)-Fructosa, especificada según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido