Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentahidrato de sal dipotásica de α-D-galactosa 1-fosfato, 98 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
50 miligramos
500 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Incoloro a blanco |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 50 mg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Información de solubilidad | (5% in water) Clear colorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.39 |
| Mostrar más |