Learn More
D(+)-Galactosa, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
5 Kg
500 GR
Código de producto. 10011560
Marca: Thermo Scientific Acros 150611000
Solicitar formato a granel o personalizado
La D-Galactosa, CAS n.º 59-23-4, es una conformación diestra de un monosacárido que se agrupa como aldohexosa, y la molécula puede ser útil en el estudio del envejecimiento, la inflamación y los trastornos metabólicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La galactosa es un monosacárido y una aldohexosa presente en la mayoría de los organismos
  • La galactosa es un epímero de glucosa y se puede convertir a glucosa mediante la ruta de Leloir
  • También tiene una función como metabolito en ratones y E. coli
  • La galactosa es menos estable que la glucosa y con frecuencia se produce una conversión rápida
  • La galactosa también puede incorporarse a los glucoconjugados
Aplicaciones
  • El metabolismo de la galactosa puede ser relevante para el estudio del envejecimiento, la inflamación y los trastornos metabólicos
  • Se ha diseñado para una gran variedad de aplicaciones, desde ensayos metabólicos in vitro hasta HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-23-4
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00063833
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Galactose
Punto de fusión 165.0°C to 168.0°C
Color Blanco
Densidad 6.2
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Cantidad 100 g
Beilstein 31, 295
Índice Merck 15, 4365
Condición de rotación específica + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Rotación específica + 79.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Presión de vapor Negligible
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo