Learn More
D(+)-Glucosa, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391201 500 g Frasco de plástico 500 g
10279310 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10570364 5 kg Frasco de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10391201
Marca: Thermo Scientific Acros 410955000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Número MDL MFCD00063684
Clave InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucose
Nombre de nota Anhydrous, For analysis ACS
Punto de fusión 146.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.02% max.
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 500 g
Beilstein 31, 83
Índice Merck 15, 4495
Condición de rotación específica + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Rotación específica + 52.75
Información de solubilidad 0.005% max. Insoluble Matter
Peso molecular (g/mol) 180.156
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino
Afficher plus Afficher moins
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.