Learn More
D(+)-glucosa anhidra, extra pura, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
D(+)-glucosa anhidra, extra pura, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 146°C |
Color | Blanco |
pH | 6 to 7 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 2 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16g/mol |
Forma física | Sólido |
Título del producto
D(+)-glucosa anhidra, extra pura, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido