Learn More
D(+)-Glucosa, anhidro, específica según los requisitos de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP |
| Punto de fusión | 146.0°C |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C, 16 h) |
| Cantidad | 1 kg |
| Índice Merck | 15,4495 |
| Condición de rotación específica | + 52.75 (25.00°C c=10, H2O, NH4OH) |
| Rotación específica | + 52.75 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16 |
| Porcentaje de pureza | 97.5 to 102.0% (Anhydrous substance) |
| Mostrar más |