Learn More
Monihidrato de D(+)-glucosa, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15284844
Monihidrato de D(+)-glucosa, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284844
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 15284844
Marca: Thermo Scientific Acros 450740050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14431-43-7
Fórmula molecular C6H12O6·H2O
Peso molecular (g/mol) 198.17
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucose monohydrate
Residuos de ignición 0.1% max
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463117 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2024 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Número de loteA0457496 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Número de loteA0454020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Número de loteA0451280 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Número de loteA0396898 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Nombre del producto
  • D(+)-Glucose monohydrate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Monihidrato de D(+)-glucosa, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals >