Learn More
β-D-glucosa, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Código de producto. 15722642 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
1 kg
Fundamental para la producción de proteínas y el metabolismo de los lípidos. La β-D-glucosa de MP Biomedicals es un monosacárido natural que se encuentra en las plantas y sirve como la fuente primaria de energía para los organismos vivos.
La β-D-glucosa se combina en glucósidos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos (celulosa y almidón) y glucógeno. Es utilizado como intermediario metabólico por las células para la respiración aeróbica o anaeróbica.
La D-glucosa existe en dos formas cíclicas, α-D-glucosa y β-D-glucosa, basadas en la posición del sustituto en el centro anomérico.
  • αLa -D-glucosa es la unidad monomérica del almidón.
  • La β-D-glucosa es la unidad monomérica de la celulosa.
  • Cuando uno de estos anómeros se añade a la solución, se somete a una epimerización reversible al otro a través de una forma de cadena abierta.
  • Durante la epimerización, la rotación específica de la solución cambia gradualmente hasta que alcanza el equilibrio.
  • Se ha estudiado la existencia de múltiples modos de unión de este único monosacárido como modelo para diseñar compuestos con mayor probabilidad de unión de ligandos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-61-5
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00063989
Clave InChI WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Sinónimo beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo blanco