Learn More
β-D-Glucose, MP Biomedicals
Código de producto. 11304189 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. 11304189
Marca: MP Biomedicals 0210095325
  • La β-D-glucosa es una fuente principal de energía para los organismos vivos.
  • Se combina en glucósidos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos (celulosa y almidón) y glucógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-61-5
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00063989
Clave InChI WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Sinónimo beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxan-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-D-GLUCOSE
Punto de fusión 148°C to 155°C (literature)
Color Blanco
Punto de ebullición ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature))
Fórmula lineal C6H12O6
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water (1/20-clear solution) and alcohol (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥80%
Forma física Polvo cristalino