Learn More
Ácido D-glucurónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
D-Glucuronic acid is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D-glucurónico se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido D-glucurónico se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Glucuronic acid |
Punto de fusión | ∽158°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1727083 |
Índice Merck | 14,4465 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Rotación óptica | +35° (c=6 in Water) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.14 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |