Learn More
Ácido D(+)-glucurónico, sal sódica, monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627304
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14984-34-0
Fórmula molecular C6H9NaO7·H2O
Peso molecular (g/mol) 234.14
Número MDL MFCD00151051
Clave InChI QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Sinónimo sodium d-glucuronate
PubChem CID 87235405
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxohexanoico
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Punto de fusión 134°C to 140°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 886
Índice Merck 10, 4327
Condición de rotación específica +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Rotación específica + 21
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate