Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-histidina, 99 %
Catalog Number p-7025515
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
351-50-8
C6H9N3O2
155.16
MFCD00065963
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
71083
CHEBI:27947
Ácido (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoico
N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
351-50-8
C6H9N3O2
155.16
MFCD00065963
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
71083
CHEBI:27947
Ácido (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoico
N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
It is known to inhibit cell division, and is also used by certain types of bacteria (such as Escherichia coli) as a source of L-Histidine. It can be used in the design of peptide drugs, cationic peptides, such as analogues of carnosine and also be used as a heavy metal sequestration agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se sabe que inhibe la división celular y también es utilizado por ciertos tipos de bacterias (como Escherichia coli) como una fuente de L-histidina. Se puede utilizar en el diseño de fármacos peptídicos, péptidos catiónicos, como los análogos a la carnosina y también se puede utilizar como un agente de captura de metales pesados.
Solubilidad
Soluble en agua y 1 M HCl (50 mg/ml).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-Histidine
Punto de fusión ∼285°C (decomposition)
Beilstein 84089
Información de solubilidad Soluble in water and 1 M HCl (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 5 g
Rotación óptica +39° (c=5 in Water)