Learn More
Ácido D-láctico, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
D-(-)-Lactic acid is a useful biochemical for proteomics research. It is also used in the production of chiral drug and in the chemical synthesis. Lactic acid is used as a reagent in organic synthesis (in the manufacture of adhesives). It is used in the leather, textile, and tanning industries. It may be used as a plasticizer, a catalyst, or an acidifying agent. Lactic acid has even been used as a flavoring agent in the manufacture of tobacco products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido D-(-)-láctico es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica. También se utiliza en la producción de fármacos quirales y en la síntesis química. El ácido láctico se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica (en la fabricación de adhesivos). Se utiliza en las industrias del cuero, textil y de tinción. Puede utilizarse como plastificante, catalizador o agente acidificante. El ácido láctico se ha utilizado incluso como agente saborizante en la fabricación de productos de tabaco.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml)
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Lactic acid |
Color | Blanco |
Beilstein | 1720254 |
Índice Merck | 14,5335 |
Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.08 |
Cantidad | 250mg |
Rotación óptica | −0,4° (c = 8 en agua) |
Forma física | Sólido de fusión baja |
RUO – Research Use Only