Learn More
D-leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11387986 1 g 1 g
11397986 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11387986
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13243.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53448-09-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53448-09-2
Fórmula molecular C6H16NO
Peso molecular (g/mol) 118.20
Número MDL MFCD00004734
Clave InChI VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Sinónimo d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-4-metilpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Leucinol
Índice de refracción 1.4496
Densidad 0.917
Punto de ebullición 198°C to 200°C (690mmHg)
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Rotación óptica −3.2° (c=9 in Ethanol)
Sensibilidad Air Sensitive
Beilstein 1719241
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%