Learn More
D(-)-Luciferina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-154155 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 10229463
Marca: Thermo Scientific Acros 337050100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2591-17-5 | C11H8N2O3S2 | 280.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2591-17-5
Fórmula molecular C11H8N2O3S2
Peso molecular (g/mol) 280.3
Número MDL MFCD00042929
Clave InChI IWJYWBVPCGUPLO-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo luciferin, d-luciferin, s-2-6-hydroxybenzo d thiazol-2-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, luciferin firefly, s-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4s-2-6-oxo-1,3-benzothiazol-2-ylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-6-hydroxy-2-benzothiazolyl-, 4s
PubChem CID 7023066
Nombre IUPAC ácido (4S)-2-(6-oxo-1,3-benzotiazol-2-ilideno)-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Luciferin
Punto de fusión 200°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 4117
Rotación específica -32.0° to -36.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Información de solubilidad Solubility in water: slighty soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.3
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • D(-)-Luciferin