Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltosa monohidrato, 92+ % Código de producto.: 10542691
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltosa monohidrato, 92+ %
Código de producto. 10542691
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10542691
Marca: Thermo Scientific Chemicals 329911000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Maltose monohydrate
Nombre de nota 90%
Punto de fusión 130.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 31,386
Índice Merck 14,5714
Condición de rotación específica + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotación específica + 137.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.29
Porcentaje de pureza 92+%
Forma física Cristales para polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Número de loteA0464154 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Número de loteA0461939 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Número de loteA0459158 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Número de loteA0438699 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2023 Catalog Number329915000,329910025,329911000
Nombre del producto
  • D(+)-Maltose monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltosa monohidrato, 92+ % >