Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +98 % Código de producto.: 10011110
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +98 %
Código de producto. 10011110
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10011110
Marca: Thermo Scientific Chemicals 125340010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
Punto de fusión De 165,0 °C a 170,0 °C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Índice Merck 15, 5810
Rotación específica +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Número de loteA0462460 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Número de loteA0457404 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2023 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Número de loteA0456649 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Número de loteA0456650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals D-manitol, +98 % >