Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Manosa, 99 %
Descripción
D-mannose acts as an alternative energy source utilized by brain. It is used in the study of assessing the synthesis of amphiphilic glycopolymers and investigating early detection of bronchiolitis obliterans.It may be useful in the treatment of urinary tract infections (UTIs) and carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type 1b. It is also useful in the formation of glycan structure and glycosylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La D-manosa actúa como una fuente de energía alternativa utilizada por el cerebro. Se utiliza en el estudio de la evaluación de la síntesis de glicopolímeros anfifílicos y la investigación de la detección temprana de bronquiolitis obliterante. Puede ser muy útil en
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-(+)-Mannose |
Punto de fusión | 127°C to 133°C |
Densidad | 1.54 |
Fórmula molecular | C6H12O6 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1564373 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,5747 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Rotación óptica | +13.8° (c=10 in water, 24h) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251682 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A10842.22,A10842.14,A10842.36 |
10239457 | Certificado de análisis | 08/01/2024 | A10842.22,A10842.14,A10842.36 |
10248812 | Certificado de análisis | 06/12/2023 | A10842.22,A10842.14,A10842.36 |
10244564 | Certificado de análisis | 22/11/2022 | A10842.22,A10842.14,A10842.36 |
T20D040 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A10842.22,A10842.14,A10842.36 |