Learn More
D(+)-Manosa, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
Descripción
10g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 3458-28-4 |
| Punto de fusión | 133°C |
| Color | Blanco |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Fórmula molecular | C6H12O6 |
| Número MDL | 64122 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16g/mol |
| Forma física | Sólido |