Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D(+)-melibiosa, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(+)-Melibiose monohydrate |
Acidez | 0.4mL 0.1N NaOH/6g max. |
Punto de fusión | 182.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Olor | Odorless |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 31,421 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- D(+)-Melibiose monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D(+)-melibiosa, 99 % >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido