missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal D-mio-inositol-1,2-bisfosfato sódica, 98 %

Código de producto. 15477769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
15477769 0.1 mg 0.10 miligramo
15467769 0.5 mg 0.50 miligramo
15487769 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15477769

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66420.!Z

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 208584-51-4
Fórmula molecular C6H14Na2O12P2
Peso molecular (g/mol) 386.093
Número MDL MFCD10567083
Clave InChI PHZDHEPQFXTBRQ-JBGYRJLXSA-N
Sinónimo d-myo-inositol-1,2-diphosphate sodium salt
PubChem CID 131875843
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno de [(1S,2R,3S,4S,5R,6R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-fosfonoxiciclohexilo]
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)OP(=O)(O)O)OP(=O)(O)O)O)O)O.[Na].[Na]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-1,2-bisphosphate sodium salt
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo liofilizado
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.