Learn More
Sal sódica de D-mio-inositol-1,3,4-trifosfato, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-myo-Inositol-1,3,4-trisphosphate sodium salt |
Color | Blanco |
Cantidad | 0.1 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.04 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo liofilizado |
Título del producto
Sal sódica de D-mio-inositol-1,3,4-trifosfato, 98 % >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido