Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-fenilalanina, 99 %
Código de producto. 11443224
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11443224
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10572.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
It is an essential amino acid with anti-depressant and analgesic activities. pharmaceutical intermediates, mainly used to treat, prevent osteoporosis, cardiovascular, diabetes, arterioscleros.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un aminoácido esencial con actividades antidepresivas y analgésicas. Productos farmacéuticos intermedios, utilizados principalmente para tratar y prevenir la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, arteriosclerosis.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg/ml). Ligeramente soluble en metanol, etanol, DMSO.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-06-3
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00004270
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-fenilpropanoico
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Phenylalanine
Punto de fusión ∽273°C to 276°C (decomposition)
Beilstein 2804068
Índice Merck 14,7271
Información de solubilidad Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Rotación óptica +34° (c=2 in water)
Porcentaje de pureza 99%