Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentahidrato de D(+)-rafinosa, 99+ %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(+)-Raffinose pentahydrate |
Punto de fusión | 78.0°C to 80.5°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 17, V,8, 403 |
Índice Merck | 14, 8096 |
Condición de rotación específica | + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis) |