Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal sódica de D-ribosa-5-fosfato, 85 %
Código de producto. 15410657
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15410657
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66815.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18265-46-8 | C5H9Na2O8P | 274.07 g/mol
Ribose-5-phosphate is an intermediate of the oxidative branch of the Pentose Phosphate Pathway. Ribose-5-phosphate is used in the synthesis of nucleotides and nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ribosa-5-fosfato es un intermedio de la rama oxidativa de la ruta del fosfato pentoso. La ribosa-5-fosfato se utiliza en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos.
Solubilidad
Soluble en agua a 50 mg/ml
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18265-46-8
Fórmula molecular C5H9Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 274.07
Número MDL MFCD00135931
Clave InChI RHCIGTFSCDIJGH-CHEKPSGWSA-L
Sinónimo d-ribofuranose5-phosphatedisodiumsalt
PubChem CID 131875268
Nombre IUPAC disodium [(2R,3S,4R)-3,4,5-trihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Ribose-5-phosphate disodium salt hydrate
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Polvo