Learn More
D-serina, +98 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Serine |
Punto de fusión | 220.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HOCH2CH(NH2)CO2H |
Rotación específica | − 14.75 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents. |
Condición de rotación específica | −14.75° (20°C c=10 2 N HCl) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.09 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- D-Serine
RUO – Research Use Only
Título del producto
D-serina, +98 % >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido