Learn More
D-Serine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
D-Serine is a glycine agonist at the NMDA receptor.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Serine |
CAS | 312-84-5 |
Fórmula molecular | C3H7NO3 |
Sinónimo | d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin |
Clave InChI | MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)O |
Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-hidroxipropanoico |
Peso molecular (g/mol) | 105.093 |
Cantidad | 1 g |
PubChem CID | 71077 |