Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, +97 %
Código de producto. 10418870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. 10418870
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132735000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00004708
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Punto de fusión 95.0°C to 99.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 1533
Índice Merck 158851
Condición de rotación específica + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Rotación específica + 4.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino granular