Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99,7 %, para bioquímica
Código de producto. 10532934
5 kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
D(+)-Sacarosa, n.º de CAS 57-50-1, es un disacárido utilizado en una variedad de aplicaciones bioquímicas, como la purificación de proteínas.También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • D(+)-Sacarosa es un carbohidrato de disacárido
  • También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
  • D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
  • Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
  • También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede utilizarse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Sucrose
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Incolora
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Pérdida por secado 0.1 % max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% min. (HPLC)
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Beilstein 31424
Índice Merck 159012
Rotación específica (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Información de solubilidad Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Bioquímica
Materia insoluble 0.0007% max. (in water)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99,7 %, para bioquímica >