Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99,7 %, para bioquímica Código de producto.: 10793334
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99,7 %, para bioquímica
Código de producto. 10793334
250 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 10793334
Marca: Thermo Scientific Chemicals 177142500
Solicitar formato a granel o personalizado
D(+)-Sacarosa, n.º de CAS 57-50-1, es un disacárido utilizado en una variedad de aplicaciones bioquímicas, como la purificación de proteínas.También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • D(+)-Sacarosa es un carbohidrato de disacárido
  • También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
  • D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
  • Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
  • También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede utilizarse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Sucrose
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Incolora
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Pérdida por secado 0.1 % max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 31424
Índice Merck 159012
Rotación específica (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Información de solubilidad Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Bioquímica
Materia insoluble 0.0007% max. (in water)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463305 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/07/2024 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Número de loteA0453886 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Número de loteA0453885 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Número de loteA0447978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Número de loteA0420137 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2022 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99,7 %, para bioquímica >