Learn More
D-Sacarosa (biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10638403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638403 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10346893 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10051413 10 kg Balde de polietileno 10 KG
3 options
Código de producto. 10638403
Marca: Fisher BioReagents BP2201
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la preparación de gradientes de densidad para ultracentrifugación de ADN
La D-Sacarosa es adecuada para la preparación de gradientes de densidad utilizados en la purificación de proteínas y ácidos nucleicos por ultracentrifugación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Vector alfa Sucrose
Nombre del producto químico o material D-Sucrose
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 6.5 to 7.5
Residuos de ignición 0.01% max.
Pérdida por secado 0.03% max.
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.9%
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 9012
Rotación específica +66 to +67° (+ or -)
Información de solubilidad 0.005% max. Insoluble Matter
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Biología molecular
Forma física Sólido