Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Trehalosa, 99 %, anhidro Código de producto.: 10677943
Thermo Scientific Chemicals D-Trehalosa, 99 %, anhidro
Código de producto. 10677943
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10677943
Marca: Thermo Scientific Chemicals 309875000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-20-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Número MDL MFCD00006628
Clave InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Sinónimo trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaoseMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Trehalose
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión 203.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) on dry basis (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,9742
Condición de rotación específica +197.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica + 197.50
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469175 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Número de loteA0463809 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Número de loteA0462511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2024 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Número de loteA0449211 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2023 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Número de loteA0396140 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number309871000,309870250,309875000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals D-Trehalosa, 99 %, anhidro >