Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D(+)-trehalosa, 99 % Código de producto.: 11936901
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D(+)-trehalosa, 99 %
Código de producto. 11936901
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 11936901
Marca: Thermo Scientific Chemicals 182550025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H22O11·2H2O
Peso molecular (g/mol) 378.32
Número MDL MFCD00071594
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 181978
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Trehalose dihydrate
Punto de fusión 97.0°C to 99.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 159742
Condición de rotación específica + 179.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica + 179.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.32
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466907 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Número de loteA0465663 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Número de loteA0463749 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Número de loteA0461546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Número de loteA0460466 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/02/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D(+)-trehalosa, 99 % >