Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D-(+)-trehalosa, 99 % Código de producto.: 11414027
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D-(+)-trehalosa, 99 %
Código de producto. 11414027
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11414027
Marca: Thermo Scientific Chemicals A19434.14
Solicitar formato a granel o personalizado
D-(+)-Trehalose dihydrate is used as a food additive in many processed foods and pharmaceutical excipients. It is widely used as a direct replacement of conventional sweeteners and protects the cells from various environmental stresses. It finds application in the treatment of Huntington's disease and Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00006628
Clave InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Sinónimo trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaoseMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose dihydrate
Punto de fusión 97°C to 99°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 25 g
Beilstein 5322018
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and hot alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.33 (342.29 Anhydrous)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2024 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Número de lote10247011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/06/2023 Catalog NumberA19434,A19434.06,A19434.14,A19434.22
Número de lote10242382 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2022 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Número de lote10189935 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
Número de lote10157886 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA19434.06,A19434.14,A19434.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D-(+)-trehalosa, 99 % >