Learn More
Clorhidrato de D-triptófano éster metílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447108
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride is an intermediate in the synthesis of Tryptophan derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato D-triptófano ester metílico es un intermediario en la síntesis de los derivados del triptófano.
Solubilidad
Soluble en agua (150 mg/ml), dimetilsulfóxido y metanol (50 mg/ml).
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14907-27-8
Fórmula molecular C12H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 254.71
Número MDL MFCD00038992
Clave InChI XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-d-trp-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl d-tryptophanate hydrochloride, d-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, dtrp-ome.hcl, pubchem10879, ksc174m8r
PubChem CID 11448200
Nombre IUPAC methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 213°C to 216°C
Información de solubilidad Soluble in water (150mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol (50mg/ml).
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.71
Rotación óptica −18° (c=5 in Methanol)
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de D-triptófano éster metílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >