Learn More
Clorhidrato de D-Valina tert-butilo éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
D-Valine tert-butyl ester hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical. Used as a an antitumor drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de tert-butil éster de D-valina se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica. Se utiliza como medicamento antitumoral.
Notas
Almacenar a -20 °C. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.
El clorhidrato de tert-butil éster de D-valina se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica. Se utiliza como medicamento antitumoral.
Notas
Almacenar a -20 °C. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Valine tert-butyl ester hydrochloride |
Nombre IUPAC | tert-butyl (2R)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.71 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 25 g |