Learn More
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329025
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329025
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11329025
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14166.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4276-09-9
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00064297
Clave InChI NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Valinol
Índice de refracción 1.455
Densidad 0.931
Punto de ebullición 189°C to 190°C
Punto de fusión 30°C to 34°C
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Rotación óptica −11° (c=10 in Water)
Sensibilidad Air sensitive
Beilstein 1719138
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10187730 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2023 Catalog NumberL14166.03,L14166,L14166.06
Número de loteL29R013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
Número de loteB07R020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
Número de loteH08S027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
Número de lote10146307 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL14166.03,L14166.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
D-(-)-Valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >